Learn More
Chroman-6-Carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10173074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10173074 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10113034 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10173074 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC32802DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 55746-03-7
Summenformel C10H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 196.63
MDL-Nummer MFCD12198108
InChI-Schlüssel DKSNWGZAMLPCLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-6-carbonyl chloride, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carbonyl chloride, chromane-6-carbonyl chloride, 2h-1-benzopyran-6-carbonyl chloride,3,4-dihydro
PubChem CID 10442680
IUPAC-Name 3,4-dihydro-2H-chromene-6-carbonylchlorid
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)Cl)OC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chroman-6-carbonyl chloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 196.63
Reinheit (%) 95%