Learn More
Chroman-6-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10708255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10708255 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10285264 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10708255 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC32801CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 103203-84-5
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.19
MDL-Nummer MFCD08146590
InChI-Schlüssel IFKANGOXGBPILW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-6-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carboxylic acid, chromane-6-carboxylic acid, chroman-6-carboxylicacid, 2h-1-benzopyran-6-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 6-chromanecarboxylic acid, acmc-1c8ke, 3,4-dihydro-2h-benzopyran-6-carboxylic acid
PubChem CID 6504216
IUPAC-Name 3,4-Chlor-2H-Chromen-6-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(OCCC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chroman-6-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 97%