Learn More
Chroman-6-ylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728065
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10728065 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10738065 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10728065
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC32813DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 55746-21-9
Summenformel C10H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
MDL-Nummer MFCD08445722
InChI-Schlüssel IVHMTTRMDOTDKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-6-ylmethylamine, c-chroman-6-yl-methylamine, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-ylmethanamine, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-yl methanamine, 1-3,4-dihydro-2h-chromen-6-yl methanamine, chroman-6-ylmethanamine, c-chroman-6-ylmethylamine, 3,4-dihydro-2h-chromen-6-ylmethyl amine
PubChem CID 18524876
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-chromen-6-ylmethanamin
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)CN)OC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chroman-6-ylmethylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 97%