Learn More
Chroman-8-carbaldehyd, 95 %, Maybridge
Artikelnummer. 10184104
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10184104 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10144154 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10184104 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC76104CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 327183-32-4
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.188
MDL-Nummer MFCD12198125
InChI-Schlüssel ZYKTXRDSAFQAAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-8-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carbaldehyde, chromane-8-carbaldehyde, 2h-1-benzopyran-8-carboxaldehyde, 3,4-dihydro
PubChem CID 22265336
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-Chromen-8-Carbaldehyd
SMILES C1CC2=CC=CC(=C2OC1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chroman-8-carbaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 95%