Learn More
Chroman-8-Carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10653455 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10505384 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10265814 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10653455 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC76102CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1034566-09-0
Summenformel C10H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 196.63
InChI-Schlüssel TTYLUAYKWAEQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-8-carbonyl chloride, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carbonyl chloride, chromane-8-carbonyl chloride
PubChem CID 15480465
Spezifikation
Chemischer Name oder Material chroman-8-carbonyl chloride
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 196.63
Reinheit (%) 90%