Learn More
Chroman-2-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30350789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350789 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350789 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC42797010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromane-2-carboxylic Acid
CAS 51939-71-0
Summenformel C10 H10 O3
Menge 10 g
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-, 2-Chromancarboxylic acid (6CI), 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, (±)-2-Chromancarboxylic acid, 3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Chromane-2-carboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O3/c11-10(12)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)13-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C1CCc2ccccc2O1
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-chromen-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 178.18
Formelmasse 178.063