Learn More
Chroman-2-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30367778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367778 500 mg 500 Milligramm
30349724 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30367778 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC427970500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromane-2-carboxylic Acid
CAS 51939-71-0
Summenformel C10 H10 O3
Menge 500 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-, 2-Chromancarboxylic acid (6CI), 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, (±)-2-Chromancarboxylic acid, 3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Chromane-2-carboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O3/c11-10(12)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)13-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C1CCc2ccccc2O1
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-chromen-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 178.18
Formelmasse 178.063