Learn More
Chromat-Standard für Ion Chromatography, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11416108 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
500 ML
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416108 125 ml 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11416108 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. ASCRO492Y
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
CrO421000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromate-Standard
Namenshinweis Für die Ionenchromatographie
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7789-00-6, 7732-18-5, 7789-00-6
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Kaliumchromat, destilliertes Wasser, Leitfähigkeit oder ähnliche Reinheit
Summenformel CrK2O4
MDL-Nummer MFCD00011368
Verfahren Ion Chromatography
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
InChI-Schlüssel XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Element Kaliumchromat, destilliertes Wasser, Leitfähigkeit oder ähnliche Reinheit
IUPAC-Name Dikalium; Dioxido(dioxo)-Chrom
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
PubChem CID 24597
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:75249
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 mg/l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium chromate
Produkt nur für den Laborgebrauch