Learn More
WTW™ Chromat-Testkits
Artikelnummer. 15551465
Change view
Click to view available options
Bereich:
0,05 bis 2 mg/l
Packungsgröße:
25 Packungen
Artikelnummer. Bereich unitSize
15551465 0,05 bis 2 mg/l 25 Packungen
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15551465
Marke: WTW™ 250341
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Erzielen Sie mit den Chromat (Chrom VI und Gesamtchrom) Zelltest-Kits Präzisionsmessungen für Abwasser und Trinkwasser.
  • Zur Verwendung mit PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex Photometern
  • Für Abwasser, Trinkwasser
  • Chromat (Chrom VI und Gesamtchrom) Zelltest-Kit
  • Photometrische Testmethode
  • Dieser Test ist sehr genau und einfach einsetzbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Analyten Diphenylcarbazid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Abwasser, Trinkwasser
Zur Verwendung mit (Geräte) Photoflex Photometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral
Enthält Zertifikate
Anzahl Tests 25
Bereich 0,05 bis 2 mg/l
Ausreichend für 25 Tests
Testmethode Photometrisch
Typ Chromat (Chrom VI und Gesamtchrom) Zelltest-Kit