missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ ChromaTide™ Fluorescein-12-dUTP
Beschreibung
Mit dem Farbstoff ChromaTide™ Molecular Probes™ dUTP-, OBEA-dCTP- und UTP-markierte Nukleotide können zur Synthese markierter DNA-Sonden verwendet werden, ohne dass gefährliche und teure radioisotopenmarkierte Nukleotide erforderlich sind. Diese Nukleotide können mithilfe von molekularbiologischen Standardverfahren integriert werden. Markierte Sonden können dann in In-situ-Hybridisierungs-, Microarray- oder Blotting-Protokollen eingesetzt werden. Mit dem Farbstoff ChromaTide™ markierte Nukleotide sind in verschiedenen fluoreszierenden Farben erhältlich, die die mehrfarbige Analyse erleichtern.
Spezifikation der ChromaTide™ Markierten Nukleotide:
Ex/Em des Farbstoffs: Fluorescein-12-dUTP (495/525 nm)
Länge des Alkynylamino-Linkers: 12 Atome
Verfahren zur Integration von ChromaTide™ Nukleotiden in Sonden
Nick Translation
Random Priming
Endmarkierung mit terminaler Desoxynucleotidyltransferase
Reverse Transkription
PCR-Amplifikation
Für spezifische Richtlinien für jedes dieser Verfahren siehe Methoden für die enzymatische Inkorporation von ChromaTide™ DUTPs.
Alexa Fluor™ und BODIPY™ Fluoreszenzfarbstoffe erzeugen ausgezeichnete Sonden
Mit markierten Nukleotiden hergestellte Sonden können für mehrfarbige Techniken wie in-situ-Hybridisierung und Hybridisierung auf Arrays verwendet werden. Unsere firmeneigenen Farbstoffkonjugate BODIPY™ und Alexa Fluor™ sind außergewöhnlich hell, photostabil und grundsätzlich pH-unempfindlich. Das schmale Emissionsprofil der BODIPY™ Farbstoffe sorgt für minimale spektrale Überlappung. Die Alexa Fluor™ Farbstoffe sind hochgradig wasserlöslich, ebenso die DNA-Sonden, die aus ihnen hergestellt werden. Sie sind daher die Marker der Wahl für die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung.
Lange Linker verbessern die Leistung
Die ChromaTide™ dUTP- und UTP-Nukleotide werden an der C-5-Position von Uridin über einen eindeutigen Alkynylamin-Linker modifiziert, der einen Spacer zwischen dem Nukleotid und dem Farbstoff anlegt, um Interaktionen zwischen diesen beiden zu reduzieren. Die Nummer im Produktnamen, z. B. “12” in Fluorescein-12-dUTP gibt die Nettolänge des Spacers in Atomen an. Diese Spacer führen zu helleren Konjugaten und einer verbesserten Hapten-Zugänglichkeit für sekundäre Nachweisreagenzien.
Vollständige Liste unserer ChromaTide™ Reagenzien: Mit Molecular Probes ChromaTide™ and aha markierte Nukleotide—Tabelle 8.5.
Weitere Informationen zu diesen Markierungsreagenzien finden Sie im Molecular Probes™ Handbuch in Abschnitt 8.2—Markierung von Oligonukleotiden und Nukleinsäuren.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Spezifikation der ChromaTide™ Markierten Nukleotide:
Verfahren zur Integration von ChromaTide™ Nukleotiden in Sonden
Für spezifische Richtlinien für jedes dieser Verfahren siehe Methoden für die enzymatische Inkorporation von ChromaTide™ DUTPs.
Alexa Fluor™ und BODIPY™ Fluoreszenzfarbstoffe erzeugen ausgezeichnete Sonden
Mit markierten Nukleotiden hergestellte Sonden können für mehrfarbige Techniken wie in-situ-Hybridisierung und Hybridisierung auf Arrays verwendet werden. Unsere firmeneigenen Farbstoffkonjugate BODIPY™ und Alexa Fluor™ sind außergewöhnlich hell, photostabil und grundsätzlich pH-unempfindlich. Das schmale Emissionsprofil der BODIPY™ Farbstoffe sorgt für minimale spektrale Überlappung. Die Alexa Fluor™ Farbstoffe sind hochgradig wasserlöslich, ebenso die DNA-Sonden, die aus ihnen hergestellt werden. Sie sind daher die Marker der Wahl für die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung.
Lange Linker verbessern die Leistung
Die ChromaTide™ dUTP- und UTP-Nukleotide werden an der C-5-Position von Uridin über einen eindeutigen Alkynylamin-Linker modifiziert, der einen Spacer zwischen dem Nukleotid und dem Farbstoff anlegt, um Interaktionen zwischen diesen beiden zu reduzieren. Die Nummer im Produktnamen, z. B. “12” in Fluorescein-12-dUTP gibt die Nettolänge des Spacers in Atomen an. Diese Spacer führen zu helleren Konjugaten und einer verbesserten Hapten-Zugänglichkeit für sekundäre Nachweisreagenzien.
Vollständige Liste unserer ChromaTide™ Reagenzien: Mit Molecular Probes ChromaTide™ and aha markierte Nukleotide—Tabelle 8.5.
Weitere Informationen zu diesen Markierungsreagenzien finden Sie im Molecular Probes™ Handbuch in Abschnitt 8.2—Markierung von Oligonukleotiden und Nukleinsäuren.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Markierungsmethode | Direkte Markierung |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Konzentration | 1 mmol |
| Marker oder Farbstoff | FITC (Fluorescein) |
| Menge | 25 μl |
| Produktlinie | ChromaTide |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?