Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Chromatographie-Säulen mit Fritte
Artikelnummer. 10667970
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenkapazität:
120 mL
280 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenkapazität unitSize
10667970 120 mL 1 Stück
11914021 280 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10667970 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 05450902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.23 €
    119.51 € / 1 Stück
    Sparen 48.72 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chromatographische Säulen mit Fritte, NS-Buchse und NS-Kegel sowie mit Absperrhahn aus PTFE
  • Mit Sinterfritte (Porosität: 0)
  • Mit Saugrohr (Gewinde GL18)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Menge 1
Innendurchmesser (metrisch) 20 mm
Säulenkapazität 120 mL
Länge (metrisch) 400 mm
Material DURAN™ Schläuche
Anschlusstypen Sockel und Konus NS 14/23