Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographiesäulen mit Fritte und Bördelrand
Artikelnummer. 10693812
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenkapazität:
15 ml
125 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenkapazität Packungsgröße
10693812 1000 mL 1 Stück
10778461 125 mL 1 Stück
11984011 15 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10693812 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05445708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.94 €
    115.66 € / 1 Stück
    Sparen 37.28 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Beschreibung Chromatographiesäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographische Anwendungen
Innendurchmesser (metrisch) 40 mm
Typ Chromatographiesäule
Säulenkapazität 1000 mL
Länge (metrisch) 800 mm
Material Duran Glas
Außendurchmesser (metrisch) 40 mm
Enthält PTFE-Absperrhahn