Learn More
Lenz Laborglasintrumente Chromatographiesäulen mit Frit- und NS-Buchse mit PTFE- oder Nadelventil-Absperrhahn
Beschreibung
- Chromatographiesäulen
- Mit Sinterfritte (Porosität:0)
- Mit PTFE-Absperrhahn oder Nadelventil-Absperrhahn (Bohrung:0 bis 2,5 mm)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen (metrisch) Reservoir | 430 mL |
| Beschreibung | Nadelventil-Sperrhahn |
| Länge (metrisch) | 600 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 30 mm |