Learn More
BOLA Chromatographie-Adapter
Artikelnummer. 10755992
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße:
18
25
32
45
Außendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
3,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10755992 18 1,6 mm 1 Stück
10439571 25 1,6 mm 1 Stück
10585181 32 1,6 mm 1 Stück
10309231 45 1,6 mm -
10003311 32 3,2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10755992 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. F75506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.88 €
    24.19 € / 1 Stück
    Sparen 21.69 €
    47% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chromatographie-Adapter PTFE
  • Schwarzer Schraubverschluss aus PPS mit GL-Gewinde.
  • Gehäuse aus PTFE mit einem Anschluss mit UNF-Innengewinde¼ In. 28G für den Anschluss von Mini-Fittings.
  • Eine mögliche Unebenheit des Flaschenhalses wird durch einen O-Ring hinter einer elastischen Dichtlippe ausgeglichen, und die Flasche wird fest verschlossen.
  • Das Produkt kommt nur mit dem Gehäuse des Adapters in Kontakt.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, für Betriebstemperaturen bis maximal +200 °C.
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Gewindegröße 18
Außendurchmesser (metrisch) 1,6 mm