Learn More
ROBU VitraPOR™ Chromatographie-Säule
Click to view available options
Säulenkapazität:
20 mL
85 mL
Porengröße:
1
2
3
4
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5/Packung |
| Porengröße | 2 |
| Säulenkapazität | 85 mL |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Enthält | Abgesicherte Filterscheibe |