Learn More
ROBU VitraPOR™ Chromatographie-Säule
Artikelnummer. 16853086
Click to view available options
Säulenkapazität:
20 mL
85 mL
Porengröße:
1
2
3
4
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 16853086
Marke: ROBU VitraPOR™ 31101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Filterplatte
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
Menge 5/Packung
Porengröße 1
Säulenkapazität 20 mL
Material Borosilikatglas 3.3
Enthält Abgesicherte Filterscheibe