Learn More
Fisherbrand™ Chromatographiesäulen
Artikelnummer. 15379064 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
3
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Packungsgröße
15379064 3 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15379064
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Steigern Sie den Probendurchsatz und die Laborproduktivität mit Fisherbrand™ Chromatographiesäulen für alle Anforderungen im Bereich der Trennung von Verbindungen.
  • Zur Trennung von Verbindungen
  • Mit Frittenscheibe aus gesintertem Glas
  • Mit Küken aus PTFE
Spezifikation
Menge 1
Typ Chromatographiesäule
Porengröße 3
Länge (metrisch) 100 mm