Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 30
Artikelnummer. p-7084324 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
254 mm
580 mm
Breite (metrisch):
305 mm
600 mm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
15922810 254 mm 305 mm 100 Stück
15932810 580 mm 600 mm 25 Stück
2 options
Artikelnummer. 15922810
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT2526254305N
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreines Papier für Blotting, Chromatographie und eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik.
  • Hochreines Papier.
  • Ideal für Blotting und Chromatographie.
  • Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
  • Nicht steril, Großpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 100/Packung, 320 g/m2
Abmessungen (L x B) 254 mm x 305 mm
Filmdicke 0,9 mm
Format Bogen
Güte FN 30
Material Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche)
Breite (metrisch) 305 mm
Länge (metrisch) 254 mm