Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 6
Artikelnummer. 15922800 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. unitSize
15922800 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 15922800
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT2506210297N
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hochreines Papier für Blotting, Chromatographie und eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik.
  • Hochreines Papier.
  • Ideal für Blotting und Chromatographie.
  • Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
  • Nicht steril, Großpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 100/Packung, 125 g/m2
Abmessungen (L x B) 210 mm x 297 mm
Filmdicke 0.22 mm
Format Bogen
Güte FN 6
Material Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche)