Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 8
Artikelnummer. 15942800 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15942800
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT2509470580K
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hochreines Papier für Blotting, Chromatographie und eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik.
  • Hochreines Papier.
  • Ideal für Blotting und Chromatographie.
  • Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
  • Nicht steril, Großpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 50/Packung, 280 g/m2
Abmessungen (L x B) 470 mm x 580 mm
Filmdicke 0.9 mm
Format Bogen
Güte FN 8
Material Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche)