Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash FM 15/2 Füllmaterial: SiOH Füllmenge: 2 g Material:
Artikelnummer. 12884431 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
90 mm
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
12884431 90 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12884431 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730881
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für automatisierte Systeme oder Vakuumkammern
  • Automatisierte Systeme oder CHROMABOND™ Vakuumkammern
  • Polypropylen-Säule, Polyethylen-Filterelement
  • Hohe Ladekapazität und Trennungseffizienz
  • Konstanter Gegendruck, luftdichte Abdichtung
  • Standard Luer-Anschluss zur automatischen Festphasenextraktion, parallele Blitzreinigung/-synthese, Hochdurchsatz-Screening/Aufreinigung.
Spezifikation
Länge (metrisch) 90 mm
Material Polypropylen
Typ Flash-Säule
Säulentyp Flash-Säule
Zur Verwendung mit (Geräte) Biotage FlashMaster Systeme