Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash RS 25 Füllmaterial: NH2 Füllmenge: 26 g Material: PP,
Artikelnummer. 12707760 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
:
ID:21,2mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12707760 ID:21,2mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12707760 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 732822
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Länge (metrisch) 165 mm
Material Polypropylen
Typ Flash-Säule
Säulentyp Flash-Säule
Zur Verwendung mit (Geräte) Direkt verwendet im Teledyne Isco Companion, Rf