Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chromazurol S
Artikelnummer. p-2367587 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10511831 25 g Glasflasche -
10299223 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10511831
Marke: Thermo Scientific Chemicals 190050250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1667-99-8 | C23H13Cl2Na3O9S | 605.277 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1667-99-8
Summenformel C23H13Cl2Na3O9S
Molekulargewicht (g/mol) 605.277
MDL-Nummer MFCD00001615
InChI-Schlüssel FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
Synonym C.I. 43825, Mordant Blue 29
PubChem CID 54736314
IUPAC-Name Trinatrium;5-[(3-Carboxy-5-Methyl-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)-(2,6-Dichlor-3-Sulfonatophenyl)Methyl]-3-Methyl-2-Oxidobenzoat
SMILES CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrome Azurol S
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 424 to 436nm (c=0.03g/L in H2O)
Formelmasse 605.29
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Schwarz bis braun
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chrome Azurol S
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.