Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Öse, Chrom-Nickel
Artikelnummer. 12860155
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
1,59 mm
2,26 mm
2,52 mm
2,91mm
Gauge:
Schwer
Standard
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 12860155
Marke: Pro-Lab Diagnostics™ PL.133
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalibriert zur Entfernung einer gleichmäßigen, genauen Materialmenge Pro-Lab Diagnostik™ Nichrome Impfösen sind kostengünstige Nickel-Chrom-Drahtösen in verschiedenen Größen von 1 bis 10 μl. Die Standard- und Heavy Gauge-Drahtösen eignen sich für den Einsatz mit isolierten Halterungen (separat erhältlich).
Eine Impföse ist ein einfaches Werkzeug, um mikroskopische Organismen von einer Kultur- oder Brühenplatte zu sammeln und zu übertragen. Die kleine Öse entfernt eine gleichmäßige Menge an Inokulum mittels der Oberflächenspannung. Die Impföse muss vor und nach jedem Gebrauch flammsterilisiert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Kulturen zu vermeiden. (Die Öse muss nach der Sterilisation abgekühlt werden, um eine Zerstörung der Organismen zu vermeiden.)
  • Gefertigt aus preiswertem Nickel-Chrom in Standard- oder Schwerlastdrahtqualität
  • In 6 Größen erhältlich: 1 μl/1.59 T bis 10 μl/5.05 T
  • In Sets von 25 Impfösen verpackt
  • Halter mit isolierten Griffen separat erhältlich
Spezifikation
Volumen 2,5μL
Diameter (Metric) Inside 2,52 mm
Material Chrom-Nickel
Produkttyp Impföse
Gauge Schwer
Menge 25/Packung
Kalibriert Ja