Learn More
RETSCH Komfort-Mahlbecher aus verchromtem Stahl
Artikelnummer. 10402272 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
125 mL
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10402272 250 ml 1 Stück
10044851 125 mL 1 Stück
10339461 50 ml 1 Stück
10789944 500 ml 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10402272
Marke: RETSCH 01.462.0224
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Mahlbecher mit Retsch™ Kugelmühlen. Retsch™ Komfort-Mahlbecher aus Chromstahl verfügen über eine O-Typ-Abdichtung für einen sicheren Betrieb.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Optionale Belüftungsabdeckungen
  • Druckfeste Sicherheitsverschlussvorrichtungen
Spezifikation
Produkttyp Komfort-Mahlbecher
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für PM 100, PM 400 und S 100
Material Chromstahl