Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus Edelstahl
Artikelnummer. 10268370 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
7 mm
9 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10268370 20 mm 1 Stück
10106710 7 mm 1 Stück
10400391 9 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10268370 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 05.368.0033
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Material: Gehärteter Stahl
Volumen: 20mL
Spezifikation
Produkttyp Mahlkugeln
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) MM 200 und MM 301
Material Chromstahl