Learn More
Bochem™ PVC-beschichtete 3 Finger-Klemmen aus Chromstahl
Artikelnummer. 10556951
Click to view available options
Breite (metrisch):
0 bis 35 mm
0 bis 60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10556951
Marke: Bochem™ 5626
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Schaft. Die Spannweite der Bochem™ PVC-beschichteten 3-Fingerklemmen aus Chromstahl ist über 2 Stellschrauben einzeln einstellbar.
  • Finger PVC-beschichtet
  • Abstandsweite unabhängig anpassbar durch 2 Regulierungsschrauben
  • Mit Stab
Spezifikation
Menge Je 1
Typ 3-Finger-Klemme
Material Chromstahl
Länge (metrisch) 150 mm
Breite (metrisch) 0 bis 35 mm
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm