Learn More
Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS Single Edition (SE) License
Artikelnummer. 31903479 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Chromeleon CDS
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31903479 Chromeleon CDS 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31903479 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 7100.0108
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Single Edition (SE) Chromeleon™ CDS license enabling control of one Thermo Scientific instrument with data acquisition, processing, and reporting capabilities.
  • Chromeleon™ CDS Single Edition (SE) license for control of one Thermo Scientific instrument
  • Includes one client enabling local or remote instrument control
  • Supports instrument control, data acquisition, processing, and reporting
  • Includes Instrument Controller and Class 1 instrument license
  • Includes Data Client, Instrument Operation, and Report Designer Pro
  • Includes Fraction Collection functionality
  • SE license is a stand-alone license and cannot be added to an existing Chromeleon installation
  • Non-Thermo Scientific instruments cannot be added to this configuration
  • License must be ordered with the appropriate license key or license code depending on Chromeleon version
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Data System
Zur Verwendung mit (Geräte) Chromeleon CDS