Learn More
Chromwürfel, 12.5 mm (0.492 in.)-Quadrat, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 Ea.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11341208 Je 1 1 Stück
11331208 5 Ea. 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341208 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010149.KT
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium cubes
Namenshinweis 12.5mm (0.492 in.) square, Hot Isostatically Pressed
Menge Je 1
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈14.7g/pc
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.97%