Learn More
Chrom(III)-Antimonid, 99 %
Artikelnummer. 11489266
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11489266
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18112.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12053-12-2
Summenformel CrSb
Molekulargewicht (g/mol) 173.756
MDL-Nummer MFCD00049884
InChI-Schlüssel KECAIQNCFZTEBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromiumylidynestibane, chromium iii antimonide, chromium antimonide,
PubChem CID 24884257
IUPAC-Name Stibanylidynchrom
SMILES [Cr]#[Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) antimonide
Menge 10 g
UN-Nummer UN1549
Formelmasse 173.75
Reinheit (%) 99%
Dichte 7.11