Learn More
Chrom(III)-chlorid, 99 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752564 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10752564 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10185583 5 g Glasflasche 5 Gramm
10793381 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10752564 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 190471000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10025-73-7 | Cl3Cr | 158.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-73-7
MDL-Nummer MFCD00010948
Synonym chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) chloride
Schmelzpunkt 1152.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Violett
Physikalische Form Glänzendes flockiges Pulver oder Flocken
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Summenformel Cl3Cr
Strukturformel CrCl3
Fieser 15,95
Merck Index 15, 2226
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Molekulargewicht (g/mol) 158.36
Formelmasse 158.36
Reinheit (%) 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.76