Learn More
Chrom(III)-chlorid Hexahydrat, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051852
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11319777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042114.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
Chromium(III) chloride hexahydrate is used as a catalyst, as a mordant in printing and dyeing industry. It is involved in the preparation of anhydrous tetrahydrofuran complex of chromium(III) chloride by reacting with trimethylsilylchloride. It finds application in the manufacturing of a variety of chromium-containing pigment in Paint industry and other chromium salts in the chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10060-12-5
Summenformel Cl3CrH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 266.44
MDL-Nummer MFCD00149660
InChI-Schlüssel LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 83°C
Farbe Schwarz bis Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,2222
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in acetone. Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether
IUPAC-Name Trichlorchrom;hexahydrat
Formelmasse 266.45 (158.35 Anhydrous)
Reinheit (%) ≤99.5%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.76 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(III) chloride hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chromium(III) chloride hexahydrate