Learn More
Chrom(III)-chlorid-Hexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30364690
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364690 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364690 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC432620250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Chromium(III) Chloride Hexahydrate
CAS 10060-12-5
Summenformel Cl3CrH12O6
Menge 250 g
Synonym Chromium chloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate, Chromium chloride hexahydrate, Chromium trichloride hexahydrate, Chromium(III) chloride hexahydrate, Hexaaquachromium chloride, Hexaaquachromium(III) chloride
InChI-Formel InChI=1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
IUPAC-Name Chrom(3+);Trichlorid;Hexahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 266.45
Formelmasse 264.9105