Learn More
Chrom(III)-fluorid, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050160
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11358617 2 g 2 Gramm
11348617 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11358617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035741.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7788-97-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7788-97-8
MDL-Nummer MFCD00016045
Synonym chromium fluoride, chromic fluoride, chromium 3+ trifluoride, acmc-1bht2, chromium 3+ ion trifluoride, chromic fluoride, solid un1756 corrosive, chromic fluoride, solution un1757 corrosive
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) fluoride
Schmelzpunkt >1000°C
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1756
Merck Index 14,2223
Formelmasse 108.99
Reinheit (%) 99.98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.8 g/mL