Learn More
Chrom(III)-fluoridhydrat, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chromium(III) fluoride hydrate |
| Schmelzpunkt | >1000°C |
| Farbe | Grün |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN1756 |
| Merck Index | 14,2223 |
| Formelmasse | 108.99 (Anhydrous) |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |