Learn More
Chrom(III)-hexafluor-2,4-pentandionat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7050545
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11388887 1 g 1 Gramm
11398887 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11388887
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038581.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14592-80-4
Summenformel C15H3CrF18O6
Molekulargewicht (g/mol) 673.15
MDL-Nummer MFCD00044995
InChI-Schlüssel GGQIHZBUYJMHAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Chromium(III) hexafluoroacetylacetonate
PubChem CID 91996126
IUPAC-Name Chrom(3+);(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluor-4-oxopent-2-en-2-olat
SMILES [Cr+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 83°C to 88°C
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 673.14