Learn More
Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Chromium nitrate is used in the manufacture of alkali metal-free catalysts and in preservation. It is used in the preparation of chrome catalysts, in textile printing operations, and as a corrosion inhibitor. Chromium(III) nitrate as a source of chromium is added to food supplements for nutritional purposes .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chromium(III) nitrate nonahydrate |
| Schmelzpunkt | 60°C |
| Namenshinweis | nonahydrate |
| Farbe | Violett |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 250 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Aussehen | Purple crystalline |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Chromium(III) nitrate nonahydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Chromium(III) nitrate nonahydrate