Learn More
Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat, 99 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15642430 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15642430 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15662430 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15652430 2 kg Poly-Flasche 2 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15642430
Marke: Honeywell-Fluka 239259100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
≥ 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-02-8
Summenformel CrN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 238.01
MDL-Nummer MFCD00149659
InChI-Schlüssel PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat, Salpetersäure, Chrom3+-Salz, Nonahydrat, Bis7-Chlorophenylsulfon, C.3NO3.9 H2O, Chromtrinitrat, Nonahydrat, Chrom3+-Nonahydrattrinitronat, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC-Name Chrom(3+);trinitrat;nonahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3 ]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat
Schmelzpunkt 60 °C
Farbe Schwarz bis blau
Menge 100 g
Strukturformel Cr(NO3)3 · H2O
UN-Nummer UN2720
Formelmasse 400.15 mol
Reinheit (%) 99 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle oder Brocken
Dichte 1.89 g/cm3