Learn More
Chrom(III)-oxid, ≥98 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15695360 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15695360 2 kg Poly-Flasche 2 Kilogramm
15685360 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15605370 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15695360 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3937032KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pulver, ≥ 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-38-9
Summenformel Cr2O3
Molekulargewicht (g/mol) 151.99
MDL-Nummer MFCD00010949
InChI-Schlüssel UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym Chrom(III)-oxid, Chroma, Dichromtrioxid, Chromsesquioxid, Chromgrün, Grünes Chromoxid, Chrom3+-Oxid, Grüner Zinnober, Chromocker, Chromoxid
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Spezifikation
Siedepunkt 4000 °C
Chemischer Name oder Material Chrom(II)-oxid
Schmelzpunkt 2435 °C
Farbe Grün
Menge 2 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Oxo(Oxochromiooxy)Chrom
Formelmasse 151.99 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 5.2 g/cm3