Learn More
Chrom(III)-oxid, grün, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10714371 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
:
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Artikelnummer.
10714371 500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
1 options
Artikelnummer. 10714371
Marke: Fisher Chemical C/5680/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Siedepunkt 4000°C
Schmelzpunkt 2435°C
CAS 1308-38-9
Farbe Grün
pH 5 to 7
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
Summenformel Cr2O3
MDL-Nummer MFCD00010949
InChI-Schlüssel UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
IUPAC-Name Oxo[(oxochromio)oxy]chrom
Molekulargewicht (g/mol) 151.99
Formelmasse 151.99g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß