Learn More
Chrom(III)-oxid, Sputter-Target, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15453775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453775 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15453775 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041056.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Magnetron-Sputter-Quelle
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 3000°C
Chemischer Name oder Material Chromium(III) oxide sputtering target
Schmelzpunkt 2435°C
Namenshinweis 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 1308-38-9
Farbe Grün
Menge Je 1
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Cr2O3
MDL-Nummer MFCD00010949
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
InChI-Schlüssel UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
IUPAC-Name Oxo(oxochromiooxy)chrom
Molekulargewicht (g/mol) 151.99
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
Formelmasse 151.99
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.22 g/mL