Learn More
Chrom(III)-oxid, Sputter-Target, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis)
Artikelnummer. 15463775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463775 1 Ea. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15463775 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041058.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 3000°C
Chemischer Name oder Material Chromium(III) oxide sputtering target
Schmelzpunkt 2439°C
Namenshinweis 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 1308-38-9
Farbe Grün
Menge 1 Ea.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Cr2O3
MDL-Nummer MFCD00010949
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
InChI-Schlüssel UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
IUPAC-Name Oxo(oxochromiooxy)chrom
Molekulargewicht (g/mol) 151.99
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
Formelmasse 151.99
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Odorless
Dichte 5.22 g/mL