Learn More
Chrom(III)-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, ≥99.0% (RT), ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15615930 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15615930 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15615930 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 60151500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥99.0 % (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrom(III)-kaliumsulfat-Dodecahydrat
Schmelzpunkt 89 °C
CAS 7788-99-0
Farbe Violett
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Summenformel CrH24KO20S2
Strukturformel CrK(SO4)2 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149917
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Chromkaliumsulfat-Dodecahydrat, Chromalumdodecahydrat, Kalium-Chrom-Alaundodecahydrat, Aluminumkaliumsulfat-Dodecahydrat, Chrom-III-kaliumsulfat 1:1:2 , Dodecahydrat, Schwefelsäure, Chrom3 + Kaliumsalz 2:1:1 , Dodecahydrat, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
InChI-Schlüssel ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3 ]
IUPAC-Name Kalium;chrom(3+);disulfat;dodecahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 499.386
PubChem CID 24596
Formelmasse 499.4 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (RT)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche