Learn More
Chrom(III)-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, purum p.a, ≥98.5 % (RT), Honeywell™
Artikelnummer. 15625930 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15625930 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15635930 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15625930 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 60152100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
purum p. a., ≥98.5 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7788-99-0
Summenformel CrH24KO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 499.386
MDL-Nummer MFCD00149917
InChI-Schlüssel ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonym Chromkaliumsulfat-Dodecahydrat, Chromalumdodecahydrat, Kalium-Chrom-Alaundodecahydrat, Aluminumkaliumsulfat-Dodecahydrat, Chrom-III-kaliumsulfat 1:1:2 , Dodecahydrat, Schwefelsäure, Chrom3 + Kaliumsalz 2:1:1 , Dodecahydrat, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
IUPAC-Name Kalium;chrom(3+);disulfat;dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3 ]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrom(III)-kaliumsulfat-Dodecahydrat
Schmelzpunkt 89 °C
Menge 100 g
Strukturformel CrK(SO4)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 499.4 mol
Reinheit (%) ≥98.5 % (RT)
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.830 g/cm3