Learn More
Chrom(III)-Tellurid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309357
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11309357 5 g 5 Gramm
11399347 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11309357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040206.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12053-39-3 | Cr2Te3 | 486.79 g/mol
Chromium telluride is used in a number of industrial applications including infrared detection and imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12053-39-3
Summenformel Cr2Te3
Molekulargewicht (g/mol) 486.79
MDL-Nummer MFCD00016040
InChI-Schlüssel PDJHBRMODJKXLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellanylidene tellanylidenechromio tellanyl chromium, chromium iii telluride, chromium telluride, chromium iii telluride,-325 mesh
PubChem CID 6381587
IUPAC-Name Tellanylidenchrom;tellur
SMILES [Te].[Cr]=[Te].[Cr]=[Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) telluride
Schmelzpunkt ∼1300°C
Farbe Grau bis Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 486.79
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 7.0 g/mL