Learn More
Chrom-Isotopenstandard: Cr @ 10 μg/ml in 2% HNO3 (angereichert mit Cr-50), VHG™
Artikelnummer. 17964356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17964356 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17964356 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLIS50CR50
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Chrom-Isotopenstandard: Cr @ 10 μg/ml in 2% HNO3 (angereichert mit Cr-50)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Chromium 50
CAS 14304-94-0
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chromium 50
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel 50Cr
Synonym 50Cr
SMILES [50Cr]
IUPAC-Name Chrom 50
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 49.95
Menge 50 mL
Formelmasse 49,946 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.