Learn More
Chrom(VI)-oxid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072926 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11463663
Marke: Fisher Chemical C/5920/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 1333-82-0
Summenformel CrO3
Molekulargewicht (g/mol) 99.99
MDL-Nummer MFCD00010952
InChI-Schlüssel WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Trioxochrom
SMILES O=[Cr](=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 196°C
Farbe Rot bis Violett
pH 1
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 99.99g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß