Learn More
Chromium Picolinate, TRC
Artikelnummer. 30368763
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368763 5 g 5 Gramm
30358886 2.5 g -
30356487 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368763 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4327455G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14639-25-9
Summenformel C18 H12 Cr N3 O6
Molekulargewicht (g/mol) 418.3
Synonym Chromium(III) Picolinate, Chromium, tris(2-pyridinecarboxylato-κN1,κO2)- (9CI), 2-Pyridinecarboxylic acid, chromium complex (ZCI), Chromium, tris(2-pyridinecarboxylato-N1,O2)- (ZCI), Chromium, tris(picolinato)- (7CI, 8CI), 2-Pyridinecarboxylic acid, chromium(3+) salt, 2-Pyridinecarboxylic acid, chromium(3+) salt (3:1), Chromax, Chromium picolinate, Chromium(3+) 2-pyridinecarboxylate, Chromium(III) picolinate, Chromium(III) trispicolinate, CP 200, Tris(picolinato)chromium
IUPAC-Name chromium(3+);pyridine-2-carboxylate
SMILES O=C1C2=N(C=CC=C2)[Cr+3]34(N5=C(C=CC=C5)C(=O)[O-]3)(N6=C(C=CC=C6)C(=O)[O-]4)[O-]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) picolinate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/3C6H5NO2.Cr/c3*8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;/h3*1-4H,(H,8,9);/q;;;+3/p-3
Formelmasse 418.0131