Learn More
Chromstücke, 1 bis 25 mm (0.04 bis 1 Zoll), 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354718
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354718 50 g 50 Gramm
11334718 250 g 250 Gramm
11344718 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354718 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043066.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium pieces
Namenshinweis 1 to 25mm (0.04 to 1 in.)
Menge 50 g
Geruch Geruchsneutral
Form Platte, gebrochen
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.99%