Learn More
Chromstücke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407380
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11357078 50 g 50 Gramm
11377078 250 g 250 Gramm
11367078 1 kg -
3 options
Artikelnummer. 11357078
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014760.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium
Farbe Grau
Aussehen Gray pieces
Dichte 7.19g/cm3
Menge 50 g
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Form Stückchen, 3 bis 8 mm (0.1 bis 0.31 Zoll)